Learn More
1-(5-chloro-2-hydroxyphényl)-3-phényl-1,3-propanedione, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10535643
Click to view available options
1 g ; Flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-3-phenyl-1, 3-propanedione
CAS 5067-25-4
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 107°C to 112°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C15H11ClO3
Formule linéaire C6H5COCH2COC6H3(Cl)OH
Numéro MDL MFCD00209562
Quantité 1 g
Synonyme 1-5-chloro-2-hydroxyphenyl-3-phenylpropane-1,3-dione, 1-5-chloro-2-hydroxyphenyl-3-phenyl-1,3-propanedione, 1-5-chloranyl-2-oxidanyl-phenyl-3-phenyl-propane-1,3-dione, cambridge id 5479511, regid_for_cid_724088, 1,3-propanedione,1-5-chloro-2-hydroxyphenyl-3-phenyl, 1-2-hydroxy-5-chlorophenyl-3-phenyl-1,3-propanedione, 1-5-chloro-2-hydroxy-phenyl-3-phenyl-propane-1,3-dione
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,ethanol,ethylacetate
Clé InChI VOVLKGWYQQCQHB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C2=C(C=CC(=C2)Cl)O
Nom IUPAC 1-(5-chloro-2-hydroxyphényl-3-phénylpropane-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 274.7
CID PubChem 724088
Poids de la formule 274.7
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Aiguilles cristallines