Learn More
Acide 1-[4-(trifluorométhyl)-2-pyrimidinyl]-4-pipéridinecarboxylique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-3110084
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 10640725
Marque: Thermo Scientific Maybridge AW01250DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 465514-39-0
Formule moléculaire C11H12F3N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 275.23
Numéro MDL MFCD02091615
Clé InChI QYAIISDWPUEPHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidine carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimid-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-pyrimidin-2-yl-4-piperidinecarboxylic acid
CID PubChem 2777798
Nom IUPAC 1-[4-(trifluorométhyle)pyrimidine-2-yl]pipéridine-4-acide carboxylique
SMILES OC(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC(=N1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 275.23
Pourcentage de pureté 97%