Learn More
1,4-Oxathiane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11449196
1,4-Oxathiane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11449196
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11449196
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18052.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15980-15-1
Formule moléculaire C4H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 104.167
Numéro MDL MFCD00006573
Clé InChI JBYHSSAVUBIJMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-thioxane, p-thioxane, 1-oxa-4-thiacyclohexane, ccris 1746, 1,4-oxathiin, 2,3,5,6-tetrahydro, thioather, 1 pound not4-thioxane, 1-thia-4-oxacyclohexane, acmc-1bt7b, wln: t6o dstjAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 27596
Nom IUPAC 1,4-oxathiane
SMILES C1CSCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Oxathiane
Densité 1.114
Point d’ébullition 147°C to 148°C
Point d’éclair 42°C (107°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.507
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 102552
Poids de la formule 104.17
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10186776 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/08/2022 Catalog NumberA18052.14,A18052.06
Numéro de lot10097769 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18052.14,A18052.06
Numéro de lot10187546 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18052.14,A18052.06
Numéro de lot10104394 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18052.14,A18052.06
Numéro de lotC1887B Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18052.14,A18052.06
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Oxathiane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,4-Oxathiane
Nom du produit
1,4-Oxathiane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >