Learn More
1-(4-Méthoxyphényl)éthanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol is used to study the steady-state and nanosecond, laser-flash photolysis. It is used to produce 4-(1-chloro-ethyl)-anisole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-(4-méthoxyphényl)éthanol est utilisé pour étudier la photolyse éclair au laser à l’état d’équilibre et à la nanoseconde. Il est utilisé pour produire du 4-(1-chloro-éthyl)-anisole.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
Le 1-(4-méthoxyphényl)éthanol est utilisé pour étudier la photolyse éclair au laser à l’état d’équilibre et à la nanoseconde. Il est utilisé pour produire du 4-(1-chloro-éthyl)-anisole.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-(4-Methoxyphenyl)ethanol |
Densité | 1.079 |
Point d’ébullition | 94°C to 96°C (1 mmHg) |
Point d’éclair | 74°C (165°F) |
Indice de réfraction | 1.533 |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 2043521 |
Informations sur la solubilité | Not miscible in water. |
Poids de la formule | 152.19 |
Pourcentage de pureté | 95% |