Learn More
Chlorure de 1-(4-fluorophényl)-5-méthyl-1H-pyrazole-4-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 238.65 |
Pourcentage de pureté | 97% |