Learn More
1,4-dithioérythritol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11449402
1,4-dithioérythritol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11449402
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 11449402
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10138.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Reagent for maintaining -SH groups in the reduced state, quantitatively reduces disulfides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif permettant de maintenir les groupes -SH à l’état réduit, réduisant ainsi quantitativement les disulfures.
Solubilité
Soluble dans l’eau (15,4 mg/ml) et dans le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air, tenir à l’écart de l’air. Maintenez le récipient bien scellé. Conserver à l’écart des oxydants Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6892-68-8
Formule moléculaire C4H10O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 154.24
Numéro MDL MFCD00063750
Clé InChI VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Synonyme dithioerythritol, 1,4-dithioerythritol, dte, 2r,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, erythro-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto-, 2r,3s-rel, 1,4-dithioerythritol dte, 2r*,3s*-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-dihydroxy-1,4-butanedithiol, 2r,3s-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
CID PubChem 439352
ChEBI CHEBI:17456
SMILES O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dithioerythritol
Point de fusion 82°C to 84°C
Odeur Stench
Quantité 5 g
Numéro UN UN3335
Beilstein 1719756
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (15.4mg/ml),and methanol.
Nom IUPAC (2R,3S)-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM07L022 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2025 Catalog NumberA10138.14,A10138.03,A10138.06
Numéro de lotZ27K060 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2025 Catalog NumberA10138.14,A10138.03,A10138.06
Numéro de lotZ02K057 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/12/2024 Catalog NumberA10138.03,A10138.14,A10138.06
Numéro de lotT29K023 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/08/2024 Catalog NumberA10138.03,A10138.14,A10138.06
Numéro de lotP12K028 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/03/2024 Catalog NumberA10138.03,A10138.14,A10138.06
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Nom du produit
1,4-dithioérythritol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >