Learn More
1,4-Dioxane, puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99.5% (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
Descrizione
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Dioxane |
| pH | 6 to 8 (at 500g/L 20°C) |
| Point de fusion | 10°C to 12°C |
| Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.034g/mL at 25°C |
| Point d’ébullition | 100°C to 102°C |
| Quantité | 4 x 2.5 L |
| Limite d’explosion | 0.22 |
| Point d’éclair | 12°C (53.6°F) |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto