Learn More
1,4-Dioxane-d8, SPEX CertiPrep™
Code produit. 12979204 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
Ampoule en verre prélimée ambrée
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d’analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié ISO/CEI Guide 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
1,4-Dioxane-d817647-74-41000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34, et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dioxane-d8
Conditionnement Ampoule en verre prélimée ambrée
Quantité 1 ml
CAS 17647-74-4, 67-56-1
% min. CAS 0.1, 99.9
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire C4H8O2
Synonyme 1,4-dioxane-d8, 2h8-1,4-dioxane, 1,4-dioxane-d8, 99 atom % d, 2 h?-1,4-dioxane, 1,4-dioxane-2lh8, 1,4-dioxane d8, 1,4-dioxane-d8, ≥99 atom % d, 1,4-dioxane-d isotopic 1g, 1,4-dioxane-d8 >99.0 atom % d, 1 4-dioxane-d8 99 atom % d
Clé InChI RYHBNJHYFVUHQT-SVYQBANQSA-N
SMILES C1COCCO1
Nom IUPAC 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-1,4-dioxane
Poids moléculaire (g/mol) 96.155
CID PubChem 87209
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Dioxane-d8
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire