Learn More
1,4-Dioxane, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99,5 %, Honeywell Riedel-de Han
CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99,5%
70.04€ - 2816.16€
Identifiants chimiques
CAS 123-91-1
Formule moléculaire C4H8O2
Numéro MDL MFCD00006571
Clé InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nom IUPAC 1,4-dioxane
SMILES C1COCCO1
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15634550
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Chromasolv
34857-100ML
100 mL Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15674550
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Chromasolv
34857-500ML
500 mL Flacon en verre à col étroit Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15644550
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Chromasolv
34857-1L
1 L Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15654550
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Chromasolv
34857-2.5L
2.5 L Flacon en verre à col étroit
784.18€
2.50L
15684550
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Chromasolv
34857-6X1L
6 x 1 L Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15664550
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Chromasolv
34857-4X2.5L
4 x 2.5 L Flacon en verre
2816.16€
4 pièces
Description
Description
  • Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
  • Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
  • Profil d’impuretés UV faible
  • Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
  • Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
Spécification
Identifiants chimiques
123-91-1
MFCD00006571
31275
1,4-dioxane
C4H8O2
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:47032
C1COCCO1
Spécification
1,4-Dioxane
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.5%
123-91-1
1.034 g/mL at 25 °C(lit.)
11°C
C4H8O2
UN1165
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
C1COCCO1
88.106
CHEBI:47032
≥99.5%
10°C to 12°C (literature)
max. 0.01 at 295 nm, max. 0.10 at 270 nm, max. 0.20 at 250 nm, max. 0.50 at 235 nm, max. 0.70 at 220 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 300 nm
100.0000%
100°C to 102°C
C4H8O2
MFCD00006571
102551
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
1,4-dioxane
31275
88.11
HPLC
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 720 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group:3: II; Proper Shipping Name: Dioxane
missing translation for 'einecsNumber' : 204-661-8
Recommended Storage : Room Temp