Learn More
1,4-Dioxane, qualité réactif, ≥99 %, Honeywell™
Code produit. 15687800 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Stainless Steel Can
Conditionnement:
10L
2.50L
20L
500mL
6 pièces
Code produit. 15687800
Marque: Honeywell Research Chemicals D201863500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-91-1
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00006571
Clé InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
CID PubChem 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nom IUPAC 1,4-dioxane
SMILES C1COCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dioxane
pH 6 to 8 (at 500.00g/L 20°C)
Point de fusion 12°C
Couleur Incolore
Densité 1.034g/mL at 25°C
Point d’ébullition 100°C to 102°C (1013 hPa)
Quantité 500 mL
Limite d’explosion 0.22
Point d’éclair 12°C (53.6°F)
Température d’allumage 356°F
Odeur Aromatic
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 27mmHg (20°C), 40mmHg (25°C)
Numéro UN UN1165
Beilstein 102551
Informations sur la solubilité Fully miscible in water
Poids de la formule 88.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%