Learn More
1,4-dioxane, 99,8 %, extra sec, stabilisé, Thermo Scientific™ Code produit.: 15249626
1,4-dioxane, 99,8 %, extra sec, stabilisé, Thermo Scientific™
Code produit. 15249626
100 mL, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Code produit. 15249626
Marque: Thermo Scientific Acros 450171000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dioxane
pH 6 to 8
Point de fusion 12.0°C
CAS 123-91-1
Couleur Incolore
Aspect Colorless
Densité 1.0340g/mL
Point d’ébullition 101.0°C
Quantité 100 mL
Point d’éclair 12°C
Température d’allumage 355°C (671°F)
Odeur Petroleum distillates
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4205 to 1.4220
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Notes de pourcentage du dosage Extra sec, stabilisé
Gravité spécifique 1.034
Formule moléculaire C4H8O2
Numéro MDL MFCD00006571
Tension de vapeur 41mbar at 20°C
Numéro UN 1165
Viscosité 1.32 mPa.s (20°C)
Merck Index 153,328
Synonyme dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, ether and other common organic solvents
Clé InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCO1
Nom IUPAC 1,4-dioxane
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
CID PubChem 31275
ChEBI CHEBI:47032
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Extra sec
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Dioxane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
1,4-dioxane, 99,8 %, extra sec, stabilisé, Thermo Scientific™ >