Learn More
1,4-dioxane, 99,8 %, extra sec, stabilisé, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10783203 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 ml
1 L
2.5 L
missing translation for 'unitSize'
100mL
1L
2.50L
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10783203
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 326890010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-91-1
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Clé InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioxyde de 1,4-diéthylène, éther diéthylique, dioxyde de diéthylène, dioxane, oxyde de di-éthylène, tétrahydro-p-dioxine, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
CID PubChem 31275
ChEBI CHEBI : 47032
Nom IUPAC 1,4-dioxane
SMILES C1COCCO1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,4-Dioxane
Point de fusion 12.0°C
Note relative au nom Eau < 50 ppm
% min. CAS 99.75
% max. CAS 100.0
Densité 1.0340 g/ml
Point d’ébullition 101.0°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 12°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4205 à 1.4220
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Résidus après évaporation 0.001 % max.
Gravité spécifique 1.034
Numéro UN 1165
Viscosité 1.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 19, 3
Eau 0.005 % max. (Coulométrique)
Fieser 01,333
Merck Index 15, 3328
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble. Autres solubilités : soluble dans l’éthanol, l’acétone, le benzène, le toluène, l’éther et d’autres solvants organiques courants
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Extra sec
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,4-Dioxane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.