Learn More
1,4-dioxane, 99,5 %, extra sec sur tamis moléculaire, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Description
1,4-dioxane, 99,5 %, C4H8O2, numéro CAS-123-91-1, dioxyde de diéthylène, 1,4-dioxacyclohexane, dioxyde de 1,4-diéthylène, dioxanne, dioxane, oxyde de diéthylène, éther de diéthylène, tétrahydro-p-dioxine, p-dioxane, dioxane, 1 L, 0,002 % max.,19, 3, 101,0°C, 100,0, 99,4, CHEBI:47032, jaune à marron
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1, 4-Dioxane |
Point de fusion | 12.0°C |
Note relative au nom | Over Molecular Sieves |
% min. CAS | 99.4 |
Couleur | Jaune à marron |
% max. CAS | 100.0 |
Densité | 1.0340g/mL |
Point d’ébullition | 101.0°C |
Quantité | 1 L |
Point d’éclair | 12°C |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identifiant produit
- 1,4-Dioxane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.