Learn More
1,4-dioxa-8-azaspiro[4,5]decane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-121216 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 10489480
Marque: Thermo Scientific Acros 176370100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 177-11-7 | C7H14NO2 | 144.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 177-11-7
Formule moléculaire C7H14NO2
Poids moléculaire (g/mol) 144.19
Numéro MDL MFCD00005976
Clé InChI KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 1,4-dioxa-8-azaspiro 4.5 decane, 4-piperidone ethylene ketal, 4-piperidinone ethyl ketal, 4-piperidone-ethylene ketal, 4-piperidone ethylene acetal, 1,4-dioxa-8-azaspiro 4,5 decane, 4-piperidoneethyleneketal, piperidone-4-ethyleneketal, 1,4-dioxa-8-aza-spiro 4.5 decane
CID PubChem 67435
Nom IUPAC 1,4-dioxa-8-azaspiro[4,5]decane
SMILES C1COC2(CC[NH2+]CC2)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1100g/mL
Point d’ébullition 108.0°C to 110.0°C (26.0 mmHg)
Point d’éclair 81°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4809 to 1.4829
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.11
Poids de la formule 143.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Dioxa-8-azaspiro¢4.5!decane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.