Learn More
1,4-dinitrobenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
1,4-Dinitrobenzene is used in a study to evaluate the ionization mechanism and solvent effect by novel atmospheric pressure photoionization mass spectrometry in negative ion mode for analysis of some compounds. 1,4-Dinitrobenzene can be used in synthesis of dyes and dye intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-dinitrobenzène est utilisé dans une étude pour évaluer le mécanisme d’ionisation et l’effet de solvant par la nouvelle spectrométrie de masse par photoionisation à pression atmosphérique en mode d’ions négatifs pour l’analyse de certains composés. Le 1,4-dinitrobenzène peut être utilisé dans la synthèse de colorants et d’intermédiaires de colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (0,8 g/l) à 20°C.
Remarques
Incompatible avec les bases, les métaux alcalins, les agents oxydants et l’acide nitrique.
Le 1,4-dinitrobenzène est utilisé dans une étude pour évaluer le mécanisme d’ionisation et l’effet de solvant par la nouvelle spectrométrie de masse par photoionisation à pression atmosphérique en mode d’ions négatifs pour l’analyse de certains composés. Le 1,4-dinitrobenzène peut être utilisé dans la synthèse de colorants et d’intermédiaires de colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (0,8 g/l) à 20°C.
Remarques
Incompatible avec les bases, les métaux alcalins, les agents oxydants et l’acide nitrique.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,4-Dinitrobenzene |
Point de fusion | 172°C to 176°C |
Densité | 1.625 |
Point d’ébullition | 299°C |
Point d’éclair | 150°C (302°F) |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN3443 |
Beilstein | 1105828 |
Merck Index | 14,3273 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. (0.8g/L) at 20°C. |