Learn More
1,4-diméthoxynaphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
1,4-Dimethoxynaphthalene may be used as a reference molecule during the synthesis, separation and analysis of derivatized naphthalenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-diméthoxynaphtalène peut être utilisé comme molécule de référence lors de la synthèse, de la séparation et de l’analyse des naphtalènes dérivés.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Le 1,4-diméthoxynaphtalène peut être utilisé comme molécule de référence lors de la synthèse, de la séparation et de l’analyse des naphtalènes dérivés.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,4-Dimethoxynaphthalene |
Point de fusion | 84°C to 85°C |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 2048082 |
Synonyme | naphthalene, 1,4-dimethoxy, 1,4-dimethoxy-naphthalene, maybridge1_003006, naphthalene,4-dimethoxy, acmc-1c6fs, 1,4-dimethoxy naphthalene, naphthalene,1,4-dimethoxy, 1,4-dimethoxynaphthalene, 1,4-dimethoxynaphthalene, for fluorescence, fluorescent marker hplc |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 188.23 |
Pourcentage de pureté | 96% |