Learn More
1,4-Diisopropylbenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
1,4-Diisopropylbenzene is used as an intermediate for the synthesis of stabilizers, polymers, synthetic lubricants and hydroperoxides. It is also used in the trivalent actinide-lanthanide separation by phosphorus reagent extraction from aqueous komplexes (TALSPEAK) process for separating trivalent lanthanides from trivalent actinide cations. It finds application in nuclear fuel reprocessing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-diisopropylbenzène est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse de stabilisants, de polymères, de lubrifiants synthétiques et d’hydroperoxydes. Il est également utilisé dans le procédé TALSPEAK (Trivalent Actinide-Lanthanide Separation by Phosphorus reagent Extraction from Aqueous Komplexes) pour séparer les lanthanides trivalents des cations actinides trivalents. L’une de ses applications est le retraitement du combustible nucléaire.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther, l’acétone et le benzène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les agents oxydants puissants.
Le 1,4-diisopropylbenzène est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse de stabilisants, de polymères, de lubrifiants synthétiques et d’hydroperoxydes. Il est également utilisé dans le procédé TALSPEAK (Trivalent Actinide-Lanthanide Separation by Phosphorus reagent Extraction from Aqueous Komplexes) pour séparer les lanthanides trivalents des cations actinides trivalents. L’une de ses applications est le retraitement du combustible nucléaire.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther, l’acétone et le benzène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les agents oxydants puissants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,4-Diisopropylbenzene |
Point de fusion | -17°C |
Densité | 0.857 |
Point d’ébullition | 210°C |
Point d’éclair | 76°C (170°F) |
Odeur | Aromatic |
Indice de réfraction | 1.489 |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 1854739 |
Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol,ether,acetone and benzene. Insoluble in water. |