Learn More
1,4-diéthylbenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10182520
25 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-05-5
Formule moléculaire C10H14
Poids moléculaire (g/mol) 134.22
Numéro MDL MFCD00009264
Clé InChI DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-diethylbenzene, benzene, 1,4-diethyl, p-ethylethylbenzene, benzene, p-diethyl, para-diethylbenzene, unii-0psm16x42d, acmc-1bu3z, dsstox_cid_6711, dsstox_rid_78192, dsstox_gsid_26711
CID PubChem 7734
ChEBI CHEBI:34062
Nom IUPAC 1,4-diéthylbenzène
SMILES CCC1=CC=C(CC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Diethylbenzene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -43°C
Couleur Incolore
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 184°C
Point d’éclair 56°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4(C2H5)2
Indice de réfraction 1.4935 to 1.4955
Quantité 25 mL
Beilstein 05, 426
Gravité spécifique 0.86
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in benzene and carbon tetrachloride,miscible with ethanol,ether and acetone
Poids de la formule 134.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Diethylbenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Nom du produit
1,4-diéthylbenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >