Learn More
1,4-dicyanobutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Glass bottle
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1, 4-Dicyanobutane |
Note relative au nom | 99% |
% min. CAS | 98.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 1.0°C to 3.0°C |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 0.9500g/mL |
Point d’ébullition | 295.0°C |
Point d’éclair | 163°C |
Spectre IR | Authentic |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1,4-Dicyanobutane
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H332-Nocif par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.