Learn More
1,4-dichlorobenzène, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1, 4-Dichlorobenzene |
Note relative au nom | 97% |
% min. CAS | 99.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Informations sur la décomposition | >173°C |
Point de fusion | 52°C to 56°C |
Couleur | Blanc |
Densité | 1.2400g/mL |
Point d’ébullition | 174°C |
Point d’éclair | 67°C |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1,4-Dichlorobenzene
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
1,4-dichlorobenzène, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu