Learn More
1,4-dibromopentane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11302297
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1,4-Dibromopentane is used in the preparation of pharaoh ant trail pheromone stereoisomer, indolizidine alkaloid. It is also involved in the preparation 1,2-dimethyl-1-phenylcyclopentane and boc-L-2-amino-6-bromoheptanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-dibromopentane est utilisé dans la préparation des phéromones stéréoisomère des fourmis pharaons, des alcaloïdes de l’indolizidine. Il est également impliqué dans la préparation du 1,2-diméthyl-1-phénylcyclopentane et de l’acide boc-L-2-amino-6-bromoheptanoïque.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-87-9
Formule moléculaire C5H10Br2
Poids moléculaire (g/mol) 229.943
Numéro MDL MFCD00000153
Clé InChI CNBFRBXEGGRSPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentane, 1,4-dibromo, 1,4-dibrompentan, pentane,4-dibromo, 1,4-dibromo-pentane, pubchem12546, 1,4-dibromopentane, hexanoic acid monoethyl ester
CID PubChem 79082
Nom IUPAC 1,4-dibromopentane
SMILES CC(CCCBr)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dibromopentane
Point de fusion -34°C
Densité 1.687
Point d’ébullition 102°C to 103°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5085
Quantité 100 g
Beilstein 605295
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 229.95
Pourcentage de pureté 97%