Learn More
1,4-dibromobutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
64.32€ - 225.12€
Identifiants chimiques
CAS 110-52-1
Formule moléculaire C4H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 215.92
Numéro MDL MFCD00000261
Clé InChI ULTHEAFYOOPTTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetramethylene dibromide, butane, 1,4-dibromo, 1,4-butylene bromide, tetramethylene bromide, 1,4-dibrombutan, tetramethylenebromide, alpha,omega-dibromobutane, unii-g49phr6jfu, 1,4-dibrombutan german, 1,4-dibromo-butane
CID PubChem 8056
Nom IUPAC 1,4-dibromobutane
SMILES C(CCBr)CBr
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10347340
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
161281000
100 mL Flacon en verre
64.32€
100mL
15710819
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
161285000
500 mL Flacon en verre
126.63€
500mL
10032833
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
161280010
1 L Flacon en verre
225.12€
1L
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
110-52-1
215.92
ULTHEAFYOOPTTB-UHFFFAOYSA-N
8056
C(CCBr)CBr
C4H8Br2
MFCD00000261
tetramethylene dibromide, butane, 1,4-dibromo, 1,4-butylene bromide, tetramethylene bromide, 1,4-dibrombutan, tetramethylenebromide, alpha,omega-dibromobutane, unii-g49phr6jfu, 1,4-dibrombutan german, 1,4-dibromo-butane
1,4-dibromobutane
Spécification
1, 4-Dibromobutane
110-52-1
100.0
Marron-jaune à incolore
197°C
Authentique
C4H8Br2
1.5176 to 1.5196
01, 120
1.808
Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in all usual organic solvents and alcohols,soluble in chloroform
C(CCBr)CBr
215.92
215.92
Liquide
99%
98.5
-20°C
1.8080g/mL
>112°C
98.5% min. (GC)
Br(CH2)4Br
MFCD00000261
13,313
tetramethylene dibromide, butane, 1,4-dibromo, 1,4-butylene bromide, tetramethylene bromide, 1,4-dibrombutan, tetramethylenebromide, alpha,omega-dibromobutane, unii-g49phr6jfu, 1,4-dibrombutan german, 1,4-dibromo-butane
ULTHEAFYOOPTTB-UHFFFAOYSA-N
1,4-dibromobutane
8056
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Toxique en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-775-5
missing translation for 'rtecsNumber' : EJ7565000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • 1,4-Dibromobutane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.