Learn More
1,4-Diaminobutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10326130
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-60-1
Formule moléculaire C4H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00008235
Clé InChI KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina
CID PubChem 1045
ChEBI CHEBI:17148
Nom IUPAC butane-1,4-diamine
SMILES C(CCN)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Diaminobutane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 27.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8770g/mL
Point d’ébullition 158.0°C to 160.0°C
Point d’éclair 45°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2N(CH2)4NH2
Indice de réfraction 1.4560 to 1.4610
Quantité 500 g
Beilstein 04,264
Merck Index 15,8058
Gravité spécifique 0.877
Informations sur la solubilité Solubility in water: 40g/L (20°C).
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Diaminobutane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.