Learn More
1,4-cyclohexanedione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10245530
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-88-7
Formule moléculaire C6H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.13
Clé InChI DCZFGQYXRKMVFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-cyclohexanedione, tetrahydroquinone, 1,4-dioxocyclohexane, 1,4-cyclohexandione, 1,4 cyclohexane dione, 1,4-cyclohexane-dione, cyclohexan-1,4-dione, pubchem13686, cyclohexane-1,4-quinone, acmc-1b8ar
CID PubChem 12511
ChEBI CHEBI:28286
Nom IUPAC Cyclohexane-1,4-dione
SMILES C1CC(=O)CCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Cyclohexanedione
Point de fusion 76.0°C to 80.0°C
Couleur Beige à jaune
Point d’ébullition 112°C (26.0 hPa)
Point d’éclair 132°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H8(=O)2
Quantité 50 g
Beilstein 07,556
Fieser 01,178
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol
Poids de la formule 112.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 1,4-Cyclohexanedione