Learn More
1,4-Cyclohexanedimethanol, Mixture of cis and trans 99%, ACROS Organics™
Code produit. 10285670
Click to view available options
500g ; Flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Cyclohexanedimethanol
Note relative au nom 99%
CAS 105-08-8
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H16O2
Formule linéaire C6H10(CH2OH)2
Indice de réfraction 1.4880 to 1.4900 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00001512,MFCD00066360
Quantité 500 g
Synonyme 1,4-cyclohexanedimethanol, trans-1,4-cyclohexanedimethanol, chdm, 1,4-bis hydroxymethyl cyclohexane, rikabinol dm, cyclohexane-1,4-dimethanol, 1,4-chidm, 1,4-dimethylolcyclohexane, 4-hydroxymethyl cyclohexyl methanol, 1,4-cyclohexanedimethanol, cis
Clé InChI YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1CCC(CO)CC1
Nom IUPAC [4-(hydroxyméthyl)cyclohexyl]méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 144.21
CID PubChem 7735
Poids de la formule 144.21
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Viscous Liquid After Melting