Learn More
1,4-cyclohexanediméthanol, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11442788
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
105-08-8
C8H16O2
144.21
MFCD00001512,MFCD00066360
YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
1,4-cyclohexanedimethanol, trans-1,4-cyclohexanedimethanol, chdm, 1,4-bis hydroxymethyl cyclohexane, rikabinol dm, cyclohexane-1,4-dimethanol, 1,4-chidm, 1,4-dimethylolcyclohexane, 4-hydroxymethyl cyclohexyl methanol, 1,4-cyclohexanedimethanol, cis
7735
[4-(hydroxyméthyl)cyclohexyl]méthanol
OCC1CCC(CO)CC1
105-08-8
C8H16O2
144.21
MFCD00001512,MFCD00066360
YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
1,4-cyclohexanedimethanol, trans-1,4-cyclohexanedimethanol, chdm, 1,4-bis hydroxymethyl cyclohexane, rikabinol dm, cyclohexane-1,4-dimethanol, 1,4-chidm, 1,4-dimethylolcyclohexane, 4-hydroxymethyl cyclohexyl methanol, 1,4-cyclohexanedimethanol, cis
7735
[4-(hydroxyméthyl)cyclohexyl]méthanol
OCC1CCC(CO)CC1
CHDM is a precursor to polyesters. It is one of the most important co-monomers for production of polyethylene terephthalate (PET), or polyethylene terephthalic ester (PETE).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le CHDM est un précurseur des polyesters. Il s’agit de l’un des comonomères les plus importants pour la production de polyéthylène téréphtalate (PET) ou d’ester téréphtalique en polyéthylène (PETE).
Solubilité
Miscible à l’eau, au glycoléther et aux cétones.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1,4-Cyclohexanedimethanol
Note relative au nom cis + trans
Point de fusion ∼30°C
Densité 1.04
Point d’ébullition 282°C to 284°C
Point d’éclair 161°C (322°F)
Quantité 500 g
Beilstein 1902271
Informations sur la solubilité Miscible with water,glycolether and ketones.
Poids de la formule 144.21
Pourcentage de pureté 99%