Learn More
Ether diglycidylique de 1,4-butanediol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11353276
Ether diglycidylique de 1,4-butanediol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11353276
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 11353276
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L12632.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
1,4-Butanediol diglycidyl ether is used for preparing amylose, xylan and hydroxyethyl-cellulose, to cross link polyethylenimine which also serves as a hole-blocking layer in organic solar cells, to cross link hyaluronic acid into hydrogels and for the activation of soluble dextran polymers. It is the most commonly used homobifunctional epoxide compound
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼéther diglycidylique de 1,4-Butanediol est utilisé pour préparer lʼamylose, le xylane et lʼhydroxyéthylcellulose, pour relier la polyéthylénimine qui sert également de couche de blocage des trous dans les cellules solaires organiques, pour relier lʼacide hyaluronique dans les hydrogels et pour lʼactivation des polymères dextranes solubles. Il sʼagit du composé dʼépoxyde homobifunctionnel le plus couramment utilisé
Solubilité
Soluble dans l’eau (55,6 g/l à 20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2425-79-8
Formule moléculaire C10H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 202.25
Numéro MDL MFCD00005146
Clé InChI SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1,4-butanediol diglycidyl ether, 1,4-diglycidyloxybutane, 1,4-bis glycidyloxy butane, butanediol diglycidyl ether, araldit dy 026, 1,4-butane diglycidyl ether, grilonit rv 1806, 1,4-diglycidloxybutane, chs-rr2, 1,4-bis 2,3-epoxypropoxy butaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 17046
Nom IUPAC 2-[4-(oxiran-2-ylméthoxy)butoxyméthyl]oxirane
SMILES C(CCOCC1CO1)COCC1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Butanediol diglycidyl ether
Densité 1.049
Point d’ébullition 157°C to 158°C (11 mmHg)
Point d’éclair 140°C (284°F)
Indice de réfraction 1.455
Quantité 10 g
Beilstein 115238
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water (55,6g/L at 20°C).
Poids de la formule 202.25
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10246402 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/04/2025 Catalog NumberL12632.18,L12632.09
Numéro de lotP18L002 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2025 Catalog NumberL12632.18,L12632.09
Numéro de lot5004Q11W Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2024 Catalog NumberL12632.18,L12632.09
Numéro de lot5001Q04V Type de certificatCertificat d’analyse Date20/08/2024 Catalog NumberL12632.18,L12632.09
Numéro de lot10252095 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/08/2024 Catalog NumberL12632.18,L12632.09
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Butanediol diglycidyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,4-Butanediol diglycidyl ether
Nom du produit
Ether diglycidylique de 1,4-butanediol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >