Learn More
1,4-Butanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
24.42€ - 81.10€
Identifiants chimiques
CAS | 110-63-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 90.12 |
Numéro MDL | MFCD00002968 |
Clé InChI | WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,4-butanediol, 1,4-butylene glycol, tetramethylene glycol, 1,4-dihydroxybutane, 1,4-tetramethylene glycol, tetramethylene 1,4-diol, sucol b, diol 14b, agrisynth b1d, unii-7xoo2le6g3 |
CID PubChem | 8064 |
ChEBI | CHEBI:41189 |
Nom IUPAC | butane-1,4-diol |
SMILES | OCCCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11382176
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03491.30 |
250 g |
24.42€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11456720
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03491.0B |
1000 g |
40.60€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11466720
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03491.0E |
2500 g |
81.10€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,4-Butanediol is commonly used as a solvent in the chemical industry to manufacture gamma-butyrolactone and elastic fibers like spandex. It is used as a cross-linking agent for thermoplastic urethanes, polyester plasticizers, paints and coatings. It undergoes dehydration in the presence of phosphoric acid yielded teterahydrofuran, which is an important solvent used for various applications. It acts an intermediate and is used to manufacture polytetramethylene ether glycol (PTMEG), polybutylene terephthalate (PBT) and polyurethane (PU). It finds application as an industrial cleaner and a glue remover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications1,4-Butanediol est couramment utilisé comme solvant dans l’industrie chimique pour la fabrication de gamma-butyrolactone et des fibres élastiques comme le spandex. Il est utilisé comme agent de réticulation pour les uréthanes thermoplastiques, les plastifiants en polyester, les peintures et les revêtements. Il subit une déshydratation en présence d’acide phosphorique produisant du tetrahydrofurane, qui est un solvant important utilisé pour diverses applications. Il agit comme intermédiaire, et sert dans la fabrication de l’éther polytétraméthylène glycol (PTMEG), du téréphtalate de polybutylène (PBT) et du polyuréthane (PU). Il trouve l’application comme un nettoyant industriel et un dissolvant à colle.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’éthanol, au diméthylsulfoxyde et aux éthers de glycol. Légèrement miscible à l’éther diéthylique. Non miscible aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures d’acides, les anhydrides d’acides et les agents réducteurs.
Identifiants chimiques
110-63-4 | |
90.12 | |
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N | |
8064 | |
butane-1,4-diol |
C4H10O2 | |
MFCD00002968 | |
1,4-butanediol, 1,4-butylene glycol, tetramethylene glycol, 1,4-dihydroxybutane, 1,4-tetramethylene glycol, tetramethylene 1,4-diol, sucol b, diol 14b, agrisynth b1d, unii-7xoo2le6g3 | |
CHEBI:41189 | |
OCCCCO |
Spécification
1,4-Butanediol | |
19°C to 20°C | |
229°C to 230°C | |
C4H10O2 | |
MFCD00002968 | |
Hygroscopic | |
Miscible with water,ethanol,dimethyl sulfoxide and glycol ethers. Slightly miscible with diethyl ether. Immiscible with aliphatic and aromatic hydrocarbons. | |
OCCCCO | |
90.12 | |
CHEBI:41189 | |
99% |
110-63-4 | |
1.017 | |
135°C (275°F) | |
1.446 | |
1633445 | |
1,4-butanediol, 1,4-butylene glycol, tetramethylene glycol, 1,4-dihydroxybutane, 1,4-tetramethylene glycol, tetramethylene 1,4-diol, sucol b, diol 14b, agrisynth b1d, unii-7xoo2le6g3 | |
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N | |
butane-1,4-diol | |
8064 | |
90.12 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302
Nocif en cas d’ingestion.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302-H336
missing translation for 'einecsNumber' : 203-786-5
missing translation for 'rtecsNumber' : EK0525000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- 1,4-Butanediol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1,4-Butanediol