Learn More
1-(4-bromophényl)octane, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-(4-Bromophenyl)octane |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule linéaire | BrC6H4(CH2)7CH3 |
Quantité | 10 g |
Poids de la formule | 269.22 |
Pourcentage de pureté | 97% |