Learn More
1-(4-bromophényl)hexane, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-(4-Bromophenyl)hexane |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule linéaire | BrC6H4(CH2)5CH3 |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 241.17 |
Pourcentage de pureté | 97% |