Learn More
1-(4-Bromophényl)-2-hydroxyethan-1-one, Thermo Scientific™
Code produit. 10181082
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 3343-45-1
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.046
Numéro MDL MFCD00174275
Clé InChI FGROGLJVXNYNQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-bromophenyl-2-hydroxyethanone, 1-4-bromophenyl-2-hydroxyethan-1-one, ethanone,1-4-bromophenyl-2-hydroxy, 1-4-bromophenyl-2-hydroxy-1-ethanone, 1-4-bromophenyl-2-hydroxyethane-1-one, p-bromphenacylalkohol, zlchem 616, bromophenylhydroxyethanone, p-bromo-a-hydroxy acetophenone, 4-bromobenzoyl methanol
CID PubChem 520633
Nom IUPAC 1-(4-bromophényl)-2-hydroxyéthanone
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CO)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyethan-1-one
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire BrC6H4C(O)CH2OH
Quantité 1 g
Poids de la formule 215.05
Pourcentage de pureté 97%