Learn More
1,4-bis(2-hydroxyisopropyl)benzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
33.50€ - 101.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2948-46-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H18O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 194.274 |
Numéro MDL | MFCD00009827 |
Clé InChI | LEARFTRDZQQTDN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,4-bis 2-hydroxy-2-propyl benzene, 1,4-bis 1-methyl-1-hydroxyethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetramethyl-1,4-benzenedimethanol, unii-g785drb5xh, p-bis 2-hydroxyisopropyl benzene, 1,4-bis 2-hydroxyisopropyl benzene, p-bis alpha-hydroxyisopropyl benzene, g785drb5xh, alpha,alpha'-dihydroxy-p-diisopropylbenzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetramethyl-p-xylylenediol |
CID PubChem | 18062 |
Nom IUPAC | 2-[4-(2-hydroxypropan-2-yl)phényl]propan-2-ol |
SMILES | CC(C)(C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11447004
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21472.03 |
1 g |
33.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11457004
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21472.06 |
5 g |
101.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,4-bis(2-hydroxyisopropyl)benzène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (2,1 g/L) (25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des acides, des chlorures acides, des anhydrides acides, des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
2948-46-1 | |
194.274 | |
LEARFTRDZQQTDN-UHFFFAOYSA-N | |
18062 | |
CC(C)(C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)O)O |
C12H18O2 | |
MFCD00009827 | |
1,4-bis 2-hydroxy-2-propyl benzene, 1,4-bis 1-methyl-1-hydroxyethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetramethyl-1,4-benzenedimethanol, unii-g785drb5xh, p-bis 2-hydroxyisopropyl benzene, 1,4-bis 2-hydroxyisopropyl benzene, p-bis alpha-hydroxyisopropyl benzene, g785drb5xh, alpha,alpha'-dihydroxy-p-diisopropylbenzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetramethyl-p-xylylenediol | |
2-[4-(2-hydroxypropan-2-yl)phényl]propan-2-ol |
Spécification
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene | |
142°C to 146°C | |
C12H18O2 | |
1,4-bis 2-hydroxy-2-propyl benzene, 1,4-bis 1-methyl-1-hydroxyethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetramethyl-1,4-benzenedimethanol, unii-g785drb5xh, p-bis 2-hydroxyisopropyl benzene, 1,4-bis 2-hydroxyisopropyl benzene, p-bis alpha-hydroxyisopropyl benzene, g785drb5xh, alpha,alpha'-dihydroxy-p-diisopropylbenzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetramethyl-p-xylylenediol | |
LEARFTRDZQQTDN-UHFFFAOYSA-N | |
2-[4-(2-hydroxypropan-2-yl)phényl]propan-2-ol | |
18062 | |
97% |
2948-46-1 | |
167°C to 168°C (12 mmHg) | |
MFCD00009827 | |
Slightly Soluble in water (2.1g/L) (25°C). | |
CC(C)(C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)O)O | |
194.274 | |
194.28 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 220-964-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only