Learn More
1,4-Benzoquinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10638463
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
1, 4-benzoquinone, 99 %, C6H4O2, numéro CAS-106-51-4, 1,4-benzoquine, 1,4-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiène-1,4-dione, benzoquinone, chinone, Cyclohexadiènedione, para-quinone, p-benzoquinone, p-quinone, quinone, 1 kg, 98,5 % min (iodométrie), 07,609, 100,0, CHEBI:16509, jaune à vert, 1,3100 g/ml
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-51-4
Formule moléculaire C6H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 108.1
Numéro MDL MFCD00001591
Clé InChI AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-benzoquinone, benzoquinone, quinone, 1,4-benzoquinone, p-quinone, chinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, cyclohexadienedione, para-quinone, 1,4-benzoquine
CID PubChem 4650
ChEBI CHEBI:16509
Nom IUPAC cyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
SMILES C1=CC(=O)C=CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Benzoquinone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 112°C to 116°C
Couleur Jaune à vert
Densité 1.3100g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Iodometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H4(=O)2
Quantité 100 g
Beilstein 07,609
Fieser 01,49; 07,55
Merck Index 15,8191
Gravité spécifique 1.31
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 108.1
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Benzoquinone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Quinone