Learn More
Chlorure de 1,4-Benzodioxane-6-sulfonyle, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,4-Benzodioxane-6-sulfonyl chloride |
Point de fusion | 65°C to 67°C |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN3261 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Poids de la formule | 234.66 |