Learn More
1,4-anthraquinone, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11340114
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
1,4-Anthraquinone is used in the preparation of 1-methyl-1,4,4a,12a-tetrahydronaphthacene-5,12-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’1,4-anthraquinone est utilisée dans la préparation du 1-méthyl-1,4,4a,12a-tétrahydronaphthacène-5,12-dione.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 635-12-1
Formule moléculaire C14H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.216
Numéro MDL MFCD00013724
Clé InChI LSOTZYUVGZKSHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-anthraquinone, 1,4-anthracenedione, 1,4-dioxoanthracene, 1,4-anthracenequinone, acmc-1b3md, 1,4-dihydroanthracene-1,4-dione
CID PubChem 69457
Nom IUPAC anthracène-1,4-dione
SMILES C1=CC=C2C=C3C(=O)C=CC(=O)C3=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Anthraquinone
Point de fusion ∽218°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 1871197
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 208.22
Pourcentage de pureté 94%