Learn More
1,4,7,10-tétraazacyclotridécane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15473517
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
1,4,7,10-Tetraazacyclotridecane is used to find the binding constants, and for building block elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,4,7,10-Le tétraazacylotridecane est utilisé pour trouver les constantes de liaison et pour construire des éléments de bloc.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 295-14-7
Formule moléculaire C9H22N4
Poids moléculaire (g/mol) 186.303
Numéro MDL MFCD06410986
Clé InChI LADZJJOUGVGJHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4,7,10-tetraazacyclotridecane, homocyclen, acmc-20ap3n, 13 anen4
CID PubChem 11478723
Nom IUPAC 1,4,7,10-tétrazacyclotridécane
SMILES C1CNCCNCCNCCNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4,7,10-Tetraazacyclotridecane
Quantité 250 mg
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 186.3