Learn More
Trajan Scientific and Medical™ D.E. de 1/32 po Tube PEEKsil™
Tubulure en silice fondue à revêtement polymère robuste sur le plan mécanique pour une utilisation dans les systèmes HPLC
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 0624342
Code produit. 15268773
  • 43.60€ / 2 pièces
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La paroi interne en silice fondue assure une surface lisse, exempte d'imperfections
  • PEEKsil compatible avec la plupart des solvants organiques et résistant aux acides forts
  • Gamme de pH comprise entre 0 et 10
  • La flexibilité garantit une connexion aisée entre les colonnes, les détecteurs et les injecteurs
Spécification
Spécification
Tubulure PEEKsil 1/32 po de dia. ext. x 0,15 mm de dia. int. x 100 mm de longueur
2/boîte
0,15 mm
100 mm