Learn More
Trajan Scientific and Medical™ D.E. de 1/32 po Tube PEEKsil™
Tubulure en silice fondue à revêtement polymère robuste sur le plan mécanique pour une utilisation dans les systèmes HPLC
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 0624265
Code produit. 15208763
  • 48.95€ / 2 pièces
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La paroi interne en silice fondue assure une surface lisse, exempte d'imperfections
  • PEEKsil compatible avec la plupart des solvants organiques et résistant aux acides forts
  • Gamme de pH comprise entre 0 et 10
  • La flexibilité garantit une connexion aisée entre les colonnes, les détecteurs et les injecteurs
Spécification
Spécification
Tubulure PEEKsil de diamètre extérieur 1/32 po x diamètre intérieur 0,05mm x longueur 250 mm
2/boîte
0,05 mm
250 mm