Learn More
1,3-propanedithiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11482308
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
109-80-8
C3H8S2
108.217
MFCD00004904
ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
1,3-propanedithiol, 1,3-dimercaptopropane, trimethylene dimercaptan, trimethylenedithiol, dithiotrimethyleneglycol, trimethylenedithioglycol, 1,3-propanedimercaptan, unii-r4luj82u52, fema no. 3588, 1,3-propane dithiol
8013
CHEBI:44864
propane-1,3-dithiol
C(CS)CS
109-80-8
C3H8S2
108.217
MFCD00004904
ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
1,3-propanedithiol, 1,3-dimercaptopropane, trimethylene dimercaptan, trimethylenedithiol, dithiotrimethyleneglycol, trimethylenedithioglycol, 1,3-propanedimercaptan, unii-r4luj82u52, fema no. 3588, 1,3-propane dithiol
8013
CHEBI:44864
propane-1,3-dithiol
C(CS)CS
1,3-Propanedithiol is used as a reagent in the preparation of thioketals and thioacetals. It acts as a flavoring agent. It is used as a precursor in the synthesis of cyclic dithioacetal (1,3-dithiane) derivatives of carbonyl compounds. It is involved in the preparation of diiron propanedithiolate hexacarbonyl by reacting reaction with triiron dodecacarbonyl. Further, it is used for the protection of aldehydes and ketones through their reversible formation of dithianes. In addition to this, it reacts with metal ions to form chelate rings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-propanedithiol est utilisé comme réactif dans la préparation des thiokétaux et des thioacétaux. Elle agit en tant qu’agent aromatisant. Il est utilisé comme précurseur dans la synthèse de dérivés dithioacétal cyclique (1,3-dithiane) de composés carbonylés. Il est impliqué dans la préparation de l’hexacarbonyle de diiron propanedithiolate en réagissant avec le dodécacarbonyle de triiron. De plus, il est utilisé pour la protection des aldéhydes et des cétones par leur formation réversible de dithianes. De plus, il réagit avec les ions métalliques pour former des anneaux de chélate.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Miscible avec l’alcool, l’éther, le chloroforme, l’éther. Miscible avec l’alcool, l’éther, le chloroforme et l’éther. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les bases, les agents oxydants, les agents réducteurs et les métaux alcalins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1,3-Propanedithiol
Point de fusion -79°C
Densité 1.077
Point d’ébullition 168°C to 170°C
Point d’éclair 63°C (145°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.54
Quantité 100 g
Numéro UN UN3334
Beilstein 1071197
Merck Index 14,7801
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water; Miscible with alcohol,ether,chloroform,etherMiscible with alcohol,ether,chloroform and ether; Slightly miscible with water.
Poids de la formule 108.23
Pourcentage de pureté 97%