Learn More
1,3-diphénylacétone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10051070
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-04-5
Formule moléculaire C15H14O
Poids moléculaire (g/mol) 210.28
Numéro MDL MFCD00004795
Clé InChI YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-diphenylacetone, dibenzyl ketone, 1,3-diphenyl-2-propanone, benzyl ketone, 2-propanone, 1,3-diphenyl, 1,3-diphenylpropanone, alpha,alpha'-diphenylacetone, 1,3-diphenyl-propan-2-one, unii-9y07g5udkq, fema no. 2397
CID PubChem 7593
Nom IUPAC 1,3-diphénylpropan-2-one
SMILES O=C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Diphenylacetone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 30.0°C to 34.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 330.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2COCH2C6H5
Quantité 100 g
Beilstein 07,445
Fieser 01,198; 04,123
Gravité spécifique 1.04
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble ethanol, diethyl ether, petroleum ether
Poids de la formule 210.27
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide ou masse cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 1,3-Diphenylacetone