Learn More
Bromure de (1,3-dioxolan-2-ylméthyl)zinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, stocker à l’abri de l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, stocker à l’abri de l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Nom chimique ou matériau | (1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)zinc bromide |
Note relative au nom | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
CAS | 1135389-59-1 |
Densité | 0.992 |
Formule moléculaire | C4H7BrO2Zn |
Numéro MDL | MFCD07698709 |
Quantité | 50 mL |
Numéro UN | UN3399 |
Sensibilité | Air sensitive |
Synonyme | bromo 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc bromide, lojrlqrgbkthdb-uhfffaoysa-m, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc bromide, 0.6 m in thf, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc bromide, 0.50 m in thf, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles |