Learn More
Bromure de (1,3-dioxolan-2-ylmethyl)magnésium, solution 0,5 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
106.00€ - 532.00€
Identifiants chimiques
CAS | 180675-22-3, 109-99-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H7BrMgO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 191.31 |
Numéro MDL | MFCD01321271 |
Clé InChI | ZDNTZRAFJZERSL-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | 1,3-dioxolan-2-ylmethyl magnesium bromide solution, magnesium 2-methanidyl-1,3-dioxolane bromide, magnesium 2+ ion 1,3-dioxolan-2-ylmethanide bromide, grignard reagent |
CID PubChem | 4247254 |
Nom IUPAC | magnesium(2+) (1,3-dioxolan-2-yl)methanide bromide |
SMILES | Br[Mg]CC1OCCO1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11985991
|
Thermo Scientific Acros
|
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
106.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11995991
|
Thermo Scientific Acros
|
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
532.00€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
180675-22-3, 109-99-9 | |
191.31 | |
ZDNTZRAFJZERSL-UHFFFAOYSA-M | |
4247254 | |
Br[Mg]CC1OCCO1 |
C4H7BrMgO2 | |
MFCD01321271 | |
1,3-dioxolan-2-ylmethyl magnesium bromide solution, magnesium 2-methanidyl-1,3-dioxolane bromide, magnesium 2+ ion 1,3-dioxolan-2-ylmethanide bromide, grignard reagent | |
magnesium(2+) (1,3-dioxolan-2-yl)methanide bromide |
Spécification
(1, 3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide | |
8.14, 87.79 | |
Marron à blanc | |
65.0°C to 67.0°C | |
C4H7BrMgO2 | |
0.94 | |
ZDNTZRAFJZERSL-UHFFFAOYSA-M | |
magnesium(2+) (1,3-dioxolan-2-yl)methanide bromide | |
4247254 | |
Poudre |
180675-22-3, 109-99-9 | |
12.21, 91.86 | |
0.9400g/mL | |
−17°C | |
MFCD01321271 | |
1,3-dioxolan-2-ylmethyl magnesium bromide solution, magnesium 2-methanidyl-1,3-dioxolane bromide, magnesium 2+ ion 1,3-dioxolan-2-ylmethanide bromide, grignard reagent | |
Br[Mg]CC1OCCO1 | |
191.31 | |
191.31 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Peut former des peroxydes explosifs.
Susceptible de provoquer le cancer.<br/
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
- (1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide, 0.5M solution in THF
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.