Learn More
Acide 1,3-diméthylbarbiturique, 98 %,Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- 1,3-Acide diméthylbarbiturique, 98 % flacon en plastique 500 g réf. 769-42-6
Spécification
Spécification
| CAS | 769-42-6 |
| Point de fusion | 121°C to 123°C (literature) |
| Point d’ébullition | 228.1°C ± 23.0°C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C6H8N2O3 |
| Quantité | 500 g |
| Clé InChI | VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN1C(=O)CC(=O)N(C)C1=O |
| Nom IUPAC | 1,3-diméthyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 156.14 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1,3-Dimethylbarbituric acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.