Learn More
1-(3-diméthylaminopropyl)-3-éthylcarbodiimide méthiodide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10326801
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22572-40-3
Formule moléculaire C9H20IN3
Poids moléculaire (g/mol) 297.18
Numéro MDL MFCD00011833
Clé InChI JHMDMCSGQQLHNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-ethylimino methylidene amino-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium, 1-3-trimethylaminio propyl-3-ethylcarbodiimide, 3-ethyliminomethylideneamino propyl-trimethylazanium, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide methiodide, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound, 3-ethylimino methylidene amino propyl trimethylazanium, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound, 200-400 mesh, 2 % cross-linked with divinylbenzene
CID PubChem 122243
Nom IUPAC 3-(éthyliminométhylidèneamino)propyle-triméthylazanium
SMILES CCN=C=NCCC[N+](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 92.0°C to 97.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Merck Index 15, 3555
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L
Poids de la formule 297.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide methiodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.