Learn More
1-(3-diméthylaminopropyl)-3-chlorhydrate d’éthylcarbodiimide, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11429742
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11429742
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10807.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 25952-53-8 | C8H18ClN3 | 191.70 g/mol
Le chlorhydrate de 1-(3-diméthylaminopropyl)-3-éthylcarbodiimide est utilisé comme agent activateur carboxyle. Il est utilisé dans la synthèse des peptides, des 3’-amino-3’-désoxyadénosine-5’-di- et triphosphates et dans la préparation des anticorps comme des immunoconjugués. Il joue un rôle vital pour l’immobilisation de grandes biomolécules en association avec le N-hydroxysuccinimide. Il est également utilisé dans l’acylation des phosphoranes.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de 1-(3-diméthylaminopropyl)-3-éthylcarbodiimide est utilisé comme agent activateur carboxyle. Il est utilisé dans la synthèse des peptides, les 5′-di- et triphosphates de 3′-amino-3′-désoxyadénosine et dans la préparation d’anticorps comme les immunoconjugués. Il joue un rôle vital pour l’immobilisation de grandes biomolécules en association avec le N-hydroxysuccinimide. Il est également utilisé dans l’acylation des phosphoranes.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile, le dichlorométhane, le diméthylformamide et le tétrahydrofurane. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts et l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25952-53-8
Formule moléculaire C8H18ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 191.70
Numéro MDL MFCD00012503
Clé InChI FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, edc.hcl, edci, edc hydrochloride, wsc hcl, edac hydrochloride, edac, hydrochloride, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide hydrochloride, edcl, edac hcl
CID PubChem 2723939
Nom IUPAC 3-(éthyliminométhylidèneamino)-N,N-diméthylpropan-1-amine;chlorhydrate
SMILES Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide Hydrochloride
Point de fusion ∼113°C
Formule linéaire CH3CH2N=C=N(CH2)3N(CH3)2·HCl
Quantité 25 g
Beilstein 5764110
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in acetonitrile dichloromethane,dimethylformamide,and tetrahydrofuran. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 191.7
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimidehydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .