Learn More
Acide 1,3-diméthyléthyl-1 H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylique, 95+ %, Thermo Scientific™
12.55€ - 196.00€
Identifiants chimiques
CAS | 25252-46-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8N2O2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 196.224 |
Clé InChI | QRANSYHQSVJLHX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylthieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl, 4fzj, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, unavailable-see asdi_catno 500021541, 5-carboxy-1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole, 1,3-dimethylthiopheno 3,2-d pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c-pyrazole-5-carboxylic acid |
CID PubChem | 2776541 |
Nom IUPAC | Acide 1,3-diméthylthieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylique |
SMILES | CC1=NN(C2=C1C=C(S2)C(=O)O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10079141
|
Thermo Scientific Maybridge
CC22901CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
12.55€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10089141
|
Thermo Scientific Maybridge
CC22901DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
44.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10507864
|
Thermo Scientific Maybridge
CC22901DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
196.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
25252-46-4 | |
196.224 | |
1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylthieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl, 4fzj, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, unavailable-see asdi_catno 500021541, 5-carboxy-1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole, 1,3-dimethylthiopheno 3,2-d pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c-pyrazole-5-carboxylic acid | |
Acide 1,3-diméthylthieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylique |
C8H8N2O2S | |
QRANSYHQSVJLHX-UHFFFAOYSA-N | |
2776541 | |
CC1=NN(C2=C1C=C(S2)C(=O)O)C |
Spécification
1, 3-Dimethyl-1H-thieno[2, 3-c]pyrazole-5-carboxylic acid | |
95% | |
1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylthieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl, 4fzj, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, unavailable-see asdi_catno 500021541, 5-carboxy-1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole, 1,3-dimethylthiopheno 3,2-d pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c-pyrazole-5-carboxylic acid | |
CC1=NN(C2=C1C=C(S2)C(=O)O)C | |
196.224 | |
196.23 |
25252-46-4 | |
C8H8N2O2S | |
QRANSYHQSVJLHX-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 1,3-diméthylthieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylique | |
2776541 | |
95% |