Learn More
1,3-diméthoxybenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Description
1,3-Dimethoxybenzene is used for the preparation of oxathiane spiroketal donors. It is also used for the formation of pi- and O-ylidic complexes with dichlorocarbene. Further, it acts as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-Diméthoxybenzène est utilisé pour la préparation des donneurs de spirokétal d’oxathiane. Il est également utilisé pour la formation de complexes pi- et O-ylidique avec du dichlorocarbène. De plus, il agit comme agent aromatisant.
Solubilité
Miscible avec le toluène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le 1,3-Diméthoxybenzène est utilisé pour la préparation des donneurs de spirokétal d’oxathiane. Il est également utilisé pour la formation de complexes pi- et O-ylidique avec du dichlorocarbène. De plus, il agit comme agent aromatisant.
Solubilité
Miscible avec le toluène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,3-Dimethoxybenzene |
Point de fusion | -52°C |
Densité | 1.065 |
Point d’ébullition | 217°C to 218°C |
Point d’éclair | 87°C (188°F) |
Odeur | Characteristic |
Indice de réfraction | 1.525 |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 878582 |
Informations sur la solubilité | Miscible with toluene. |