Learn More
1,3-diisopropylcyclohexane, cis + trans, +97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11479337
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7045-70-7
Formule moléculaire C12H24
Poids moléculaire (g/mol) 168.324
Numéro MDL MFCD00019365
Clé InChI WDTCMYUFBNCSKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-diisopropylcyclohexane, 1,3-diisopropyl cyclohexane, 1,3-diisopropylcyclohexane, cis + trans, 1,3-bis methylethyl cyclohexane, 1,3-di propan-2-yl cyclohexane, 1,3-bis propan-2-yl cyclohexane
CID PubChem 522382
Nom IUPAC 1,3-di(propane-2-yl)cyclohexane
SMILES CC(C)C1CCCC(C1)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Diisopropylcyclohexane
Note relative au nom cis + trans
Point d’ébullition 205°C to 207°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 168.32
Pourcentage de pureté ≥97%