Learn More
1,3-dichlorobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
14.87€ - 141.00€
Identifiants chimiques
CAS | 541-73-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 147 |
Numéro MDL | MFCD00000573 |
Clé InChI | ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene |
CID PubChem | 10943 |
ChEBI | CHEBI:36693 |
Nom IUPAC | 1,3-dichlorobenzène |
SMILES | C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10426990
|
Thermo Scientific Acros
151180050 |
5 mL | Flacon en verre | ||||||
10635972
|
Thermo Scientific Acros
151180250 |
25 mL | Flacon en verre |
19.50€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10215530
|
Thermo Scientific Acros
151182500 |
250 mL | Flacon en verre |
53.70€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10377800
|
Thermo Scientific Acros
151185000 |
500 mL | Flacon en verre |
85.90€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10011810
|
Thermo Scientific Acros
151180010 |
1 L | Flacon en verre |
141.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
541-73-1 | |
147 | |
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N | |
10943 | |
1,3-dichlorobenzène |
C6H4Cl2 | |
MFCD00000573 | |
m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene | |
CHEBI:36693 | |
C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl |
Spécification
1, 3-Dichlorobenzene | |
541-73-1 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
172°C to 173°C | |
Authentic | |
C6H4Cl2 | |
1.5450 to 1.547 | |
05, 202 | |
1.28 | |
Solubility in water: 0.0123g/100mL water (25°C). Other solubilities: soluble in organic solvents such as alcohol,,benzene,ether | |
C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl | |
147 | |
CHEBI:36693 | |
147 | |
Liquide |
98% | |
97.5 | |
-24°C | |
1.2800g/mL | |
67°C | |
97.5% min. (GC) | |
C6H4Cl2 | |
MFCD00000573 | |
15, 3064 | |
m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene | |
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-dichlorobenzène | |
10943 | |
1.045 mPa.s (23°C) | |
98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement:
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 208-792-1
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ4499000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only