Learn More
1,3-dibromobenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10417390
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-36-1
Formule moléculaire C6H4Br2
Poids moléculaire (g/mol) 235.91
Numéro MDL MFCD00000078
Clé InChI JSRLURSZEMLAFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo, benzene, m-dibromo, unii-74ef6kh8tc, 1,3-dibromo-benzene, 74ef6kh8tc, 1,3-dibromo benzene, 3,5-dibromobenzene, 1,3-dibrormobenzene, 1, 3-dibromobenzene
CID PubChem 7927
ChEBI CHEBI:37151
Nom IUPAC 1,3-dibromobenzène
SMILES BrC1=CC(Br)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dibromobenzene
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -7°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.9500g/mL
Point d’ébullition 218°C to 219°C
Point d’éclair 93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4Br2
Indice de réfraction 1.6070 to 1.609
Quantité 50 mL
Beilstein 05, 211
Gravité spécifique 1.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 235.91
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Dibromobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.